Du søkte etter: Sikter for kverner
12  treff i ditt søk
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: KINEMATICA
Beskrivelse: Sieve, for mill, POLYMIX® system PX-MFC 90 D, Insert sieve, stainless steel 1.4034, Maskevidde: 0,20 mm
Produsent: Retsch GmbH
Beskrivelse: Sikteutstyr for kverner, Rustfritt stål, Ring sieve, round holes, with strengthened edges, Maskevidde: 3,00 mm
Produsent: Retsch GmbH
Beskrivelse: Sikteutstyr for kverner, Rustfritt stål, Ringsikter, trapesoidehull, Maskevidde: 4,00 mm
Produsent: Retsch GmbH
Beskrivelse: Sikteutstyr for kverner, Rustfritt stål, Distanse sikt, trapesoidehull, Maskevidde: 0,25 mm
Produsent: Retsch GmbH
Beskrivelse: Sikteutstyr for kverner, Titan, Ringsikt, trapesoidehull, med forsterket kant, Maskevidde: 0,20 mm
Produsent: Retsch GmbH
Beskrivelse: Sikteutstyr for kverner, Rustfritt stål, Bunnsikt, firkantede hull, Maskevidde: 2,00 mm
Produsent: Retsch GmbH
Beskrivelse: Sikteutstyr for kverner, Rustfritt stål, Sieves 180°, trapezoid holes, Maskevidde: 0,25 mm
Produsent: Retsch GmbH
Beskrivelse: Sikteutstyr for kverner, Stål, Ring sieves, trapezoid holes, Maskevidde: 0,75 mm, Diam: 70 mm
Produsent: IKA
Beskrivelse: Sikteutstyr for kverner, Stainless steel sieve, 2,00 mm
Artikkenummer: (412-2354)
Produsent: Retsch GmbH
Beskrivelse: Sikteutstyr for kverner, Rustfritt stål, Bunnsikter, trapesoidehull, Maskevidde: 0,50 mm
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Retsch GmbH
Beskrivelse: Sikteutstyr for kverner, Rustfritt stål, Bunnsikter, trapesoidehull, Maskevidde: 0,75 mm
Produsent: Retsch GmbH
Beskrivelse: Sikteutstyr for kverner, Bottom sieve, trapezoid holes, Maskevidde: 1,00 mm
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom