Du søkte etter: Svabere for klinisk bruk
11  treff i ditt søk
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (SCIL2200001)
Produsent: HYSERVE GMBH & CO. KG
Beskrivelse: This Swab System is designed for sampling on surfaces in the production environment. It consists of a sterile swab in a tube with 10 ml sterile PBS bu...
UOM: 1 * 1 Each
Produsent: DELTALAB
Beskrivelse: Swabs designed for cleaning and disinfection when tip is soaked in a disinfectant, thus reducing the risk of a direct contact.
Produsent: NISSUI PHARMA SOLUTIONS
Beskrivelse: CompactDry Swabs for surfaces, meat, fish and poultry. New design with swabs pre immersed in 1 ml buffer, ready for use with a self-standing tube and ...
New Product
Produsent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Wooden applicators of hardwood in bundles of 50 or 100 pieces.
Produsent: Onemed Sverige AB
Beskrivelse: Wooden applicators with or without cotton ends.
Artikkenummer: (HERE1032018)
Produsent: HERENZ, HEINZ GMBH
Beskrivelse: Wooden applicators with a double cotton bud.
UOM: 1 * 2.000 Items
Artikkenummer: (PMPC25-2199)
Produsent: PURITAN MEDICAL
Beskrivelse: These cytology brushes feature tapered tips made out of soft nylon bristles and a long PS handle.
UOM: 1 * 1.000 Items
Produsent: HERENZ, HEINZ GMBH
Beskrivelse: Aluminium applicators with a single cotton bud.
Artikkenummer: (PMPC826-WC)
Produsent: PURITAN MEDICAL
Beskrivelse: Tapered swabs designed for precision application and hard-to-reach areas.
UOM: 1 * 10.000 Items
Artikkenummer: (MURRL602/01)
Produsent: MURRAY, S & CO LTD
Beskrivelse: Wooden applicator stick.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (SAFID3794)
Produsent: SAFETY FIRST AID GROUP LTD
Beskrivelse: A first aid staple with numerous uses designed for cleaning and dressing wounds.
UOM: 1 * 100 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom