Du søkte etter: Dispenseringverktøy
11  treff i ditt søk
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Choice of aggregates for a wide range of laboratory applications from 5 ml up to 20 L. The VWR® Aggregates solve the standard problems that are faced ...
Tilbud
Artikkenummer: (710-0953)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Dispersing Element, Johnny sealing ring for blades, autoclavable, for use with Steri-Blostev 12 base fixing plate
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: KINEMATICA
Beskrivelse: Dispersing aggregates available as standard (EC design) and special aggregates (W, B design).
Produsent: KINEMATICA
Beskrivelse: BIOTRONA® design high turbulence mixing. High-turbulence mixing head with low shear forces and energy inputs. Time saving with improved results compar...
Produsent: KINEMATICA
Beskrivelse: Betegnelse: EC EasyClean-versjon for enkel rengjøring eller sterilisering (standard)/2 Rotor/stator med 1 tannrad hver.
Artikkenummer: (431-0205)
Produsent: KINEMATICA
Beskrivelse: Dispersing element, PT-DA 20/2EC-E192, Til enhet: PT 4000, Hastighet: 27 m/s, Stator/rotor Ø: 15 / 20 mm, Volum: 100 - 2500 ml
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: IKA
Beskrivelse: Type N: Materiale i kontakt med PTFE og rustfritt stål, AISI 316L, Egner seg til løsningsmidler og slipende løsninger, Sterilisering med en hvi...
Produsent: IKA
Beskrivelse: Engangs-dispergeringselementene i plast er ideelle for bruksområder der krysskontaminering ikke kan tolereres. Dispergeringselementene kan kastes ette...
Produsent: IKA
Beskrivelse: Dispersing element, D 80, Stator/rotor Ø: -/80 mm, Volum: 2 - 50 l
Produsent: VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse: A wide range of dispersing tools ensures excellent performance for many applications for small samples, sizes such as biological matrices, and large v...
New Product
Artikkenummer: (WITGDH.WHG02108)
Produsent: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivelse: Dispersing Element, Homogeniser tool, HT1008, For: HG-15A, WiseTis®, Stator/rotor Ø: 8,0/6,1 mm, Lengde: 138 mm, Volum: 1 - 50 ml
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom