Opp-ned-røreverktøy, spatelhoder
Leverandør: Stuart
441-0201EA 685 NOK
441-0201 441-0200 441-0199 441-0198 441-0197
Opp-ned-røreverktøy, spatelhoder
Omrørere Omrører-utstyr
Stainless steel.
  • Heads screw on and off the stirrer rods so they can be interchanged depending on requirements
Stem Ø: 8mm
Bestillingsinformasjon: Each head requires a stirrer rod, which must be ordered separately.