Du søkte etter: Lokk til reagensglass
80  treff i ditt søk
SearchResultCount:"80"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Flat screw cap with O-ring for microcentrifuge tubes, VWR®, Farge: Naturfarget
Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Cap for culture and test tube, VWR®, Farge: Naturfarget, Lokk: Ventilasjonstype, For rør: 12 mm
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Safe-T-Flex-lokkene har en unik, fleksibel utforming som gjør at de lukker seg rundt rørkanten. Lokkene kan tas av med én hånd. En tett lukking garant...
Artikkenummer: (525-0923)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Purple PP. Sustainable design based on virgin resins.
UOM: 1 * 500 Items
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Cap for culture and test tube, PE, VWR®, Farge: Fiolett, Lokk: forseglingslokk, For rør: 12/13 mm
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These closures are suitable for test and culture tubes.
Artikkenummer: (634-0566)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE, white. Caps are machined to exact specifications with smaller gyroradius and more homogeneous mass distribution than disposable caps providing b...
UOM: 1 * 25 Items
Artikkenummer: (45000-0006)
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Strimler med 8 plugghetter, J.T.Baker®, Farge: Klar
UOM: 1 * 120 Items
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Red screw cap made of glass-fibre reinforced ETFE, inner parts consisting of a v-ring (ETFE), a tapered ring and a sealing ring (both PTFE) as well as...
Produsent: LUDI A.G.
Beskrivelse: Aluminium.
Produsent: LUDI A.G.
Beskrivelse: Made of anodised aluminium.
Produsent: Simport Scientific
Beskrivelse: Caps are available either with or without a silicone washer between the cap and the tube to ensure a positive leakproof seal at all temperatures.
Produsent: Simport Scientific
Beskrivelse: These polypropylene screw caps are to be used with T500 series internal thread sample tubes.
Produsent: SP Industries
Beskrivelse: Manufactured in ethylene vinyl acetate (EVA).
Produsent: Saint-Gobain
Beskrivelse: Silikon, klar. Ideell for beskyttelse av rør/slanger eller utstikkende sylindriske komponenter under transport og alle operasjoner som krever beskytte...
Tilbud
Produsent: LUDI A.G.
Beskrivelse: Made of anodised aluminum with stainless steel spring clip.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 80
no targeter for Bottom