Du søkte etter: Renromsservietter
170  treff i ditt søk
SearchResultCount:"170"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Utformet for rengjøring av LAF-benker, renromsoverflater, kvartsartikler og generelt prosessutstyr. Egnet for bruk innen elektronikkindustri, farmasøy...
Artikkenummer: (115-1902)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Polyester, sealed-border wipes for use in ISO 3 cleanrooms.
UOM: 1 * 150 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Absorbent, non woven wipe for use in ISO 5 and 6 cleanrooms.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These wipes are made from 100% continuous filament, double-ply, ultrasonically-sealed polyester to provide better absorbency. The wipe's size is perfe...
Artikkenummer: (115-1830)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Double ply polyester sealed-edge wipe for use in ISO 5 cleanrooms.
UOM: 1 * 50 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These wipes are made from 100% continuous filament, double-ply, ultrasonically-sealed polyester to provide better absorbency.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: 2 ply polyester sealed-border wipe for use in ISO 3 cleanrooms.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Microfibre, sealed-edge wipe for use in ISO 3 cleanrooms.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Polyester wipe for use in ISO 4 cleanrooms.
HMS
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Svært godt egnet for rengjøring av grove, slipende eller ujevne overflater, men myk nok for ømfintlige overflater. Egnet for bruk innen farmasøytisk i...
HMS Tilbud
Artikkenummer: (115-0034)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These non woven wipes, made from 45% polyester and 55% cellulose, are designed for cleaning laminar flow benches, cleanroom surfaces and general proce...
UOM: 1 * 75 Items
HMS
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These are 100% continuous-filament, double-knit polyester fabric wipes.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Ideell for rengjøring av grove eller ujevne overflater, men fortsatt myk nok for bruk på ømfintlige overflater. Bruk disse 100% dobbeltstrikkede polye...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Polyester, sealed-edge wipe for use in ISO 3 cleanrooms.
Artikkenummer: (115-0033)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These cleanroom wipes are made of polyester and cellulose.
UOM: 1 * 100 Items
Artikkenummer: (115-1724)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Slitesterkt, dobbeltvevd polyester med skårne kanter som er vasket i renrom i ISO klasse 4 for å minimere kontaminering av partikler og ekstraherbare ...
UOM: 1 * 300 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 170
no targeter for Bottom