  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (24)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
Dispensere for tørkekluter
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/88/18709688.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"49"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Fremstilt av 6 mm hvit PVC.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These dispensers, made from white lacquered metal, are suitable for use with wipe rolls.
Produsent:  KIMBERLY CLARK
Beskrivelse:   These hand towel dispensers in a sleek and contemporary design are designed for dispensing 'Inter-fold' hand towels.
Produsent:  KIMBERLY CLARK
Beskrivelse:   Forkrommet dispenser for ansiktsservietter, laget av plast med metallisk overflate.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  KIMBERLY CLARK
Beskrivelse:   This stainless steel dispenser is designed for interfolded hand towels.
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (115-2182)
Produsent:  KIMBERLY CLARK
Beskrivelse:   Dispenser som er fremstilt av slitesterk plast. For bruk med tørkepapir av typen WYPALL* L10, L20 og L30.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  KIMBERLY CLARK
Beskrivelse:   Veggmonterte eller gulvstående dispensere for tørkeruller.
Produsent:  KIMBERLY CLARK
Beskrivelse:   This lockable plastic dispenser is ideal for quickly and easily dispensing WYPALL* rolled wipes without the need to touch the dispenser; helping to ma...
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 49
  1  2  3  4  5  6  7  Neste