VWR®, Dispensere til servietter til generell bruk
Leverandør: VWR
VWR®
115-0205EA 805 NOK
115-0205 115-0206 115-0207
VWR®, Dispensere til servietter til generell bruk
Dispensere for tørkekluter
Fremstilt av 6 mm hvit PVC.
  • Dobbeltsidig tape for halvpermanent montering holder dispenseren stødig
  • De middels store og store holderne er utstyrt med hull for skruer, slik at de kan monteres permanent