  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (7)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
Printere
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/80/18989680.jpg
VWR har et bredt spekter av printere, fra etikketskrivere til printere som kan kobles til småinstrumenter som vekter og liknende. Etiketteskrivere finnes i flere utforminger og lager merkelapper i ulike størrelser og tydelig skrift. Det fins både bordmodeller og håndholdte skrivere.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"33"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (720-2890)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   The Signature slide printer can significantly increase laborator efficiency while helping to reduce the risk of incorrect sample identification. It pr...
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Thermal printer TLP-50 for VWR LA, LP, SM balances and MB moisture analysers, EU-plug + UK-plug, UK/EU-kontakt, Thermal
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (611-3623)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   The statistical printer is a bidirectional thermal printer that can be used with laboratory balances. It can print weight values and, when requested, ...
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  Brady
Beskrivelse:   The BMP™21-LAB portable thermal printer is an all-in-one labeller for research, academic and clinical labs. With label materials designed specifically...
Produsent:  Brady
Beskrivelse:   These kits provide the user with printer and a selection of labels to accurately identify samples in the laboratory. Both the BMP™51 and BMP™53 are po...
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (116-0370)
Produsent:  Brady
Beskrivelse:   Mobile, thermal transfer, label printer that can print on more than 30 different types of of label including heat shrink sleeves, die-cut labels or in...
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  BELLINGHAM & STANLEY
Beskrivelse:   Dot matrix, miniature, 24 column, RS232, impact printer that can be used to provide hard copy of refractometer or polarimeter measurement data for FDA...
Produsent:  Brady
Beskrivelse:   A PC based benchtop printer that can print signs or labels up to 101,6 mm wide. Suitable for many applications including safety, facility and lean/5S ...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 33
  1  2  3  4  5  Neste