Du søkte etter: Konduktivitetsstandarder
43  treff i ditt søk
SearchResultCount:"43"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Merck
Beskrivelse: Conductivity standard, Supelco®, 100000 μ S/cm, Referansetemperatur: 25 °C
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: These conductivity sachets are convenient, easy to use and ensure accurate and reliable results both in the field or in the laboratory. The 30 ml...
HMS Tilbud
Produsent: Merck
Beskrivelse: Conductivity standard, 1412 µmhos/cm
Artikkenummer: (CRM498-100G)
Produsent: Merck
Beskrivelse: pH/Conductivity CRM - clay soil
UOM: 1 * 100 g
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: A complete range of certified control standards with values ranging from 1,3 to 500000 µs to meet all the requirements for electrochemical analys...
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Avantor offers a comprehensive range of conductivity standards as Certified Reference Materials with the primary use calibrating of conductivity meter...
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: KCl 0,01 mol/L, VWR®, 1,41 mS/cm, Referansetemperatur: 25 °C
Artikkenummer: (85645.260)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Directly traceable to NIST, tested and certified to ISO17025 and ISO 17034
UOM: 1 * 500 mL
HMS Sertifikater
Produsent: WTW
Beskrivelse: Conductivity calibration solution 5 µS/cm, shelf life 1 year, NIST traceable, accuracy ±2%
Produsent: Hach
Beskrivelse: The potassium chloride standard solutions are used for calibrating conductivity cells.
Produsent: Hach
Beskrivelse: The sodium chloride standard solutions are used for calibrating conductivity meters and also used for accuracy checks.
Produsent: Hach
Beskrivelse: Natural Water Standard Solution:40% sodium sulphate/40% sodium bicarbonate/20% sodium chloride.
Produsent: Hach
Beskrivelse: For calibrations/accuracy checks on conductivity/salinity meters.
Artikkenummer: (HACH1440053)
Produsent: Hach
Beskrivelse: Standard solution for standardisation and accuracy check in conductivity measurements.
UOM: 1 * 1 L
Produsent: Hach
Beskrivelse: Sodium chloride standard solutions according to OIML, traceable to NIST and Standard solution verified by Reference Materials Laboratory.
Produsent: Hach
Beskrivelse: Konduktivitets-standard 12.880 µS/cm (25°C; 0,1 mol/l; KCl), 12 880  µS/cm
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 43
no targeter for Bottom