  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Miljøananlysestandarder
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/96/18945196.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"76"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Standardløsningene nedenfor kan tilpasses det aktuelle måleområdet til testsystemet ved hjelp av fortynning. I tillegg kan disse standardene brukes ti...
HMS
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   A range of standard solutions for photometric water analysis which are traceable to SRM from NIST. The concentrations available are designed for use w...
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   These standards are ideal to use as control standards for COD measurements to verify that correct analysis for COD has taken place. Achieving an accep...
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Designed for analysis of water and ground samples, according to the ISO 9377-2 norm
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   SOLUTION IC HYDRAZINE 1G/L IN H2O 1 * 500 ml
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Designed for analysis of water and ground samples, according to the ISO 9377-2 norm
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Pah mix 3 epa 610 1 * 1 ml
UOM:  1 * 1 ml
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   The reference standards are designed to check the accuracy and the reliability of the results. They are meant to provide reassurance that the photomet...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 76
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Neste