Du søkte etter: Buffere, pH
81  treff i ditt søk
SearchResultCount:"81"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Merck
Beskrivelse: Materialer for nøyaktig kalibrering og monitorering av pH-målere.
HMS Tilbud
Produsent: Merck
Beskrivelse: For kalibrering av pH-målere.
HMS Tilbud
Produsent: Merck
Beskrivelse: Materials for the precise calibration and monitoring of pH meters.
HMS Sustainable Packaging
Produsent: Merck
Beskrivelse: Titrisol® buffer concentrate for 500 ml buffer solution [20 °C].
HMS Tilbud
Produsent: Merck
Beskrivelse: Bufferløsning for nøyaktig kalibrering og monitorering av pH-metere.
HMS Sustainable Packaging Tilbud
Produsent: Merck
Beskrivelse: Buffer solutions intended for extremely precise calibration, qualification and monitoring of pH instruments, and for testing other buffer solutions.
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Materialer for nøyaktig kalibrering og monitorering av pH-målere.
HMS Tilbud
Artikkenummer: (1.09478.1000)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Ammonium buffer solution for complexometry (ammonium chloride/ammonia) pH = 10 - 11, TitriPUR®
UOM: 1 * 1 L
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Materialer for nøyaktig kalibrering og monitorering av pH-instrumenter.
HMS Tilbud
Produsent: Merck
Beskrivelse: pH Buffer solution, colour coded, pH-verdi: 10,00, ±0,01, Referansetemperatur: 25 °C, Blå, Flaske, 6× 500 ml
Artikkenummer: (1.06587.1000)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Buffer stock solution 1/15 mol/l
UOM: 1 * 1 L
HMS
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Buffer solutions, secondary standards, pH-verdi: 1,679, ±0,010, Referansetemperatur: 25 °C, VWR®, Plastflaske
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Løsninger preparert fra AnalaR® NORMAPUR®-produkter til analyser.
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Buffer Standard solution, Biotechnology Grade, pH-verdi: 4,00, ±0,03, Referansetemperatur: 25 °C, VWR®, Flaske
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Ready to use test solutions (TS).
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Ready-to-use pH buffers are manufactured in large lots to stringent specifications and utilise quality control procedures to reduce lot-to-lot variabi...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 81
no targeter for Bottom