  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
cellekultur-buffere
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/17/18989917.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"29"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   137 mM sodium chloride, 2.7 mM potassium chloride, 12 mM phosphate buffer
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Dulbecco's formulation.
UOM:  1 * 500 ml
HMS
Produsent:  Biowest
Beskrivelse:   DPBS W/O CA W/O MG 1 * 500 ml
Artikkenummer: (A6485.0125)
Produsent:  PanReac AppliChem
Beskrivelse:   CrossDown buffer lowers cross reactivities, unspecific binding and matrix effects in immunoassays like ELISA, EIA, Western blotting, immuno-PCR, prote...
UOM:  1 * 125 ml
Produsent:  GE Healthcare - Hyclone
Beskrivelse:   HBSS 1X W/O CA MG PHEN RED 1000ML 1 * 1.000 ml
Produsent:  GE Healthcare - Hyclone
Beskrivelse:   DPBS 1X W/O CA-MG W/O PHEN RED 1 * 500 ml
Produsent:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   HEPES-BUFFERED SALINE, PH 7.0 (2X FOR TR 1 * 500 ml
HMS
Produsent:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   PHOSPHATE-BUF.SALINE PBS 10X, RNASE FREE 1 * 500 ml
HMS
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 29
  1  2  3  4  Neste