  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "elektroforese-buffere"
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/52/18989352.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"286"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Elektroforese buffer, Running Buffer, TAE buffer solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer) pH 8,3
UOM:  1 * 1 l
HMS
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Elektroforese buffer, Running Buffer, TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
UOM:  1 * 2,5 l
HMS
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Elektroforese buffer, Running Buffer, TAE buffer solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer) pH 8,3
UOM:  1 * 1 l
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Pre-measured tablets for convenient preparation of 1X PBS solution, pH 7,3 - 7,5.
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   TBE is optimised for DNA electrophoresis techniques using both acrylamide and agarose. Buffers are available as liquid concentrate or Ready-Pack™ (a f...
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Elektroforese buffer, Running Buffer, TG SDS buffer, 10X concentrate
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Dulbecco's formulation without calcium and magnesium.
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   TAE is an extensively used buffer for agarose gel electrophoresis applications requiring high resolution and separation of high molecular weight, doub...
HMS
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 286
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Neste