Du søkte etter: Fargereferanse og spekroskopistandarer
53  treff i ditt søk
SearchResultCount:"53"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Merck
Beskrivelse: For spektrofotometerkalibrering i henhold til Ph.Eur.
HMS Tilbud
Produsent: Merck
Beskrivelse: Spectroquant® CombiCheck-løsninger er bruksklare standarder med flere parametre for bruksområdene til Spectroquant®-testsystemet. Alle pakkene innehol...
HMS
Artikkenummer: (1.08158.0001)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Standard solutions are particularly used for calibrating the absorbance of spectrophotometers.
UOM: 1 * 1 Each
HMS
Artikkenummer: (83883-1SET-F)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Color Reference Solutions acc. to Ph Eur, Supelco®, 2 ml Ampoules, Pk Info: Set of colours Y
UOM: 1 * 1 Each
Produsent: Merck
Beskrivelse: Color Reference Solutions acc. to USP, analytical standard, Supelco®, Pk Info: Set of 20 x 10 ml (20 standard solution)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Colour standard, 500 Pt-Co, Supelco®
Produsent: Merck
Beskrivelse: Certipur® colour reference solutions are developed for ‘Method 1’ as described in chapter 2.2.2 of the European Pharmacopoeia.
HMS Tilbud
Artikkenummer: (86293-1SET-F)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Color Reference Solutions acc. to Ph Eur, Supelco®, 2 ml Ampoules, Pk Info: Set of colours BY
UOM: 1 * 1 Each
Artikkenummer: (QC1126-20ML)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Colour standard, Color-WP, Supelco®
UOM: 1 * 20 mL
HMS
Artikkenummer: (1.00246.0250)
Produsent: Merck
Beskrivelse: The colour reference solution can be used in visual comparison or as part of a calibration of colorimeters and spectrophotometer for colour comparison...
UOM: 1 * 250 mL
HMS
Artikkenummer: (91711-1EA)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Colour reference table for solids.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Merck
Beskrivelse: Color Reference Solution acc. to APHA, Supelco®, Ampoule, Pk Info: Set of 20 × 10 ml 20 standard solutions
Produsent: Merck
Beskrivelse: Color Reference Solutions acc. to Ph Eur, Supelco®, 10 ml Ampoules, Pk Info: Set of colours B, BY, Y, GY, R
Artikkenummer: (1.19301.0001)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Standard for spectrophotometer calibration, Spectroquant® reference standard for chlorine, chlorine dioxide and ozone
UOM: 1 * 1 Items
HMS
Artikkenummer: (83951-1SET-F)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Color Reference Solutions acc. to Ph Eur, Supelco®, 2 ml Ampoules, Pk Info: Set of colours B
UOM: 1 * 1 Each
Artikkenummer: (1.19302.0001)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Designed to reassure the user about the accuracy and the reliability of Spectroquant® Multy and Spectroquant® Move 100 colorimeters.
UOM: 1 * 1 Items
HMS
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 53
no targeter for Bottom