  • Kriteria
        Search By Cell Culture Media Type
      På lager (13)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "Supplementer og tilsettninger for cellekultur"
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/18/18989918.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"81"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (0458-50G)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Trypsin 1:250, cell culture grade
UOM:  1 * 50 g
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Yeast extract
Artikkenummer: (27-4732-01)
Produsent:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Polyribonucleotide poly(I)·poly(C)
UOM:  1 * 265 mg
Produsent:  PanReac AppliChem
Beskrivelse:   D-Pantothenic acid calcium salt
Artikkenummer: (A3732.0500)
Produsent:  PanReac AppliChem
Beskrivelse:   Yeast extract, molecular biology grade
UOM:  1 * 500 g
Artikkenummer: (A8088.1000)
Produsent:  PanReac AppliChem
Beskrivelse:   Cell Proliferation Assay XTT
UOM:  1 * 1 Each
Produsent:  Corning
Beskrivelse:   Kultursupplement ITS Universal
Produsent:  Corning
Beskrivelse:   Collagen I
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 81
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Neste