  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
titreringsmiddeler
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/22/18989922.jpg
VWR har titranter som brukes ved syre-/ basetitrering, ved fuktighetsbestemmelse av Karl Fischer-metoden og ved pH-titreringer. Volumetriske løsninger har en bestemt konsentrasjon og er klar til bruk. For brukeren er det lett å åpne en ny flaske og starte titreringen. Feilkilder er redusert fordi ingen veiing og fortynning er nødvendig. Den nøyaktige konsentrasjonen er angitt på analysesertifikatet.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"42"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Aquastar™-serien er utformet for bestemmelsen av vann ved Karl Fischer-titrering av en rekke substrater og ved hjelp av en rekke forskjellige metodolo...
HMS
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Wijs løsning for bestemmelse av jodtall c(ICl) = 0.1 mol/l TitriPUR® 1 * 2,5 l
HMS
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Hanus løsning for bestemmelse av jodtall c(IBr) = 0.1 mol/l TitriPUR® 1 * 1 l
UOM:  1 * 1 l
HMS
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Titriplex® løsning B for bestemmelse av jordalkalimetaller i vann 1 ml ? 10 mg CaO/l ved 100 ml av vann 1 * 1 l
HMS
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Ammoniumbufferløsning for kompleksometri (ammoniumklorid/ammoniakk) pH = 10-11 TitriPUR® 1 * 1 l
Artikkenummer: (1.07242.0100)
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Fenolrødt-løsning indikator 1 * 100 ml
UOM:  1 * 100 ml
HMS
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Tetramethylammonium hydroxide solution in 2-propanol/methanol for titrations in non-aqueous media c(C4H13NO)=0,1 mol/l (0,1 N) T...
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Kobber di-ammonium Titriplex® løsning Cu(NH4)2-EDTA 0.1 mol/l 1 * 500 ml
HMS
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 42
  1  2  3  4  5  6  Neste