Du søkte etter: Transformasjonsreasenser
9  treff i ditt søk
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (ICNA112100200)
Produsent: MP Biomedicals
Beskrivelse: The EZ-Yeast™ Transformation Kit is designed for high throughput transformation with efficiencies up to 10³ transformants per μg plasmid DNA. It is id...
UOM: 1 * 1 Each
Artikkenummer: (ICNA112200200)
Produsent: MP Biomedicals
Beskrivelse: Alkali-Cation™ Yeast Transformation Kit provides an efficient method for yeast transformation and has been successfully used to transform linear DNA i...
UOM: 1 * 1 Each
Artikkenummer: (GZ-1)
Produsent: G-Biosciences
Beskrivelse: Fast Yeast Transformation™ is a rapid single step yeast transformation kit that takes less than 10 minutes to prepare competent yeast cells. The compe...
UOM: 1 * 1 Each
Produsent: BTX
Beskrivelse: BTXpress Cytoporation® Media T/T4 is an advanced electroporation buffer designed for use with the BTX AgilePulse MAX™ large volume electroporation sys...
Artikkenummer: (731-0348)
Produsent: BTX
Beskrivelse: BTXpress Cytofusion® Medium C is an advanced electrofusion buffer designed especially for hybridoma production. The low conductivity buffer is special...
UOM: 1 * 500 mL
Produsent: BTX
Beskrivelse: BTXpress™ er en enkeltbufferløsning, utviklet for rask og effektiv tilførsel av gener i mammalske celler som før ble ansett for å være vanskelige å tr...
Produsent: BTX
Beskrivelse: Flatpack chambers are primarily used for prokaryotic applications (bacterial or yeast transformations), however they are also often used for high effi...
Artikkenummer: (J60028.AK)
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: For transformation of competent cells.
UOM: 1 * 250 mL
HMS Sertifikater
Artikkenummer: (732-6008)
Produsent: EPPENDORF
Beskrivelse: Electroporation Buffer for Multiporator® System
UOM: 1 * 100 mL
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom