Du søkte etter: Reagenser for proteinekspresjon
11  treff i ditt søk
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Rockland Immunochemicals
Beskrivelse: Freund's incomplete adjuvant
Artikkenummer: (PIER77145)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Imject™ Freund's Incomplete Adjuvant (FIA) is a popular non specific stimulator of the immune response for use in antibody production immunisation pro...
UOM: 1 * 1 Each
Artikkenummer: (PIER77140)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Imject™ Freund's Complete Adjuvant (FCA) is a popular non specific stimulator of the immune response for use in antibody production immunisation proto...
UOM: 1 * 1 Each
Artikkenummer: (ICNA08642861)
Produsent: MP Biomedicals
Beskrivelse: Freund's incomplete adjuvant mixture contains mineral oil and Arlacel A.
UOM: 1 * 50 mL
Artikkenummer: (NA9120-1ML)
Produsent: Cytiva
Beskrivelse: Protein A conjugated with Horseradish peroxidase for detection of immunoglobulins via affinity to the Fc region - typically IgG from many mammalian sp...
UOM: 1 * 1 mL
Artikkenummer: (ICNA08642851)
Produsent: MP Biomedicals
Beskrivelse: Freund's complete adjuvant is made by a modification of Freund's technique, in which 25 mg of Mycobacterium is suspended in a mixture of 7,5 ml...
UOM: 1 * 50 mL
Produsent: OZ BIOSCIENCES
Beskrivelse: Incomplete Freund’s Adjuvant (IFA) is a water-in-oil emulsion that is similar to the complete Freund’s Adjuvant (CFA) without addition of heat-ki...
Produsent: OZ BIOSCIENCES
Beskrivelse: Complete Freund’s Adjuvant (CFA) is a water-in-oil emulsion containing 1 mg per ml heat-killed Mycobacterium tuberculosis.
Produsent: OZ BIOSCIENCES
Beskrivelse: AlumVax phosphate is a wet gel (colloidal) of aluminium phosphate 2%. Aluminium salts are the most common adjuvants used in approved prophylactic...
Produsent: OZ BIOSCIENCES
Beskrivelse: SqualVax is an oil-in-water emulsion made of squalene droplets in a continuous aqueous phase. It is an important advantage over alternative oils that ...
Produsent: OZ BIOSCIENCES
Beskrivelse: AlumVax hydroxide is a wet gel (colloidal) of aluminium hydroxide 2%. It is the most common adjuvant used in approved prophylactic vaccines becau...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom