  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (8)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Reagenser for proteinekstraksjon
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/85/18989685.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"120"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (1B1622-KIT)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Fluorescent Protein Quantitation Kit uses a dye to bind to primary amines of proteins and peptides in solution. It quantifies protein in the low micr...
UOM:  1 * 1 Each
Artikkenummer: (M329-10ML)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Total Protein Cell Lysis Buffer is a nonionic detergent lysis buffer that enables efficient solubilisation of the plasma and intracellular membranes, ...
UOM:  1 * 10 ml
HMS
Artikkenummer: (59004.)
Produsent:  Biotium
Beskrivelse:   Pluronic® F-127 is a non ionic detergent used for solubilising large dye molecules such as Fura-2/AM, Fluo-3/AM, Indo-1/AM and Rhod-2/AM to facilitate...
UOM:  1 * 1 ml
Produsent:  OriGene
Beskrivelse:   Modified RIPA buffer (25 mM Tris-HCl pH7,6, 150 mM NaCl, 1% NP-40, 1mM EDTA, 1X Proteinase inhibitor cocktail mix (Sigma) and 1 mM Na3VO
Artikkenummer: (80-6483-37)
Produsent:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Sample grinding kit is ready to use for disrupting small tissue and cell samples for protein extraction.
UOM:  1 * 1 Each
Artikkenummer: (28-9031-28)
Produsent:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   NHS HP SpinTrap™ kit
UOM:  1 * 1 Each
Produsent:  Biotium
Beskrivelse:   AccuOrange™ Protein Quantitation Kit is a highly sensitive fluorescence-based assay for quantitating purified protein samples in 96-well format (excit...
Produsent:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   Surfact-Amps™ detergents are ready-to-use, diluted solutions of purified detergent that can be used in routine and high-demand protein
research m...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 120
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Neste