  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (110)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
Du søkte etter:
Objektglass til mikroskop
65  results were found
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/26/18989526.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"65"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Objektglass til mikroskoper, VWR®, Kanter: Cut, L×B: 76×26 mm, Tykkelse: 1,0 mm
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Colour frosted microscopy slide, Cut edges, VWR®, Hvit
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Disse objektglassene er fremstilt av hvitt glass med lavt jerninnhold.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These microscope slides come with a light opaque coating in different colours.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Microscopy slides are designed with colour frosted ends for H&E stain on frozen sections in histopathology examination.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These microscope slides come with a light opaque coating in different colours.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Microscopy slides are designed with colour frosted ends for H&E stain on frozen sections in histopathology examination.
Artikkenummer: (631-1160)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Microscope slide with ground edges designed for human blood or fluid tests.
UOM:  1 * 2.500 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 65
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Neste