VWR® Powerpette Pro, Pipettekontroller
Leverandør: VWR
VWR® Powerpette Pro
612-4552EA 4925 NOK
612-4552
VWR® Powerpette Pro, Pipettekontroller
Pipetter Pipettefyllere
Pipettefyller for glass- og plastpipetter fra 1 til 100 ml.
  • Fyller en 25 ml pipette på under tre sekunder når den er innstilt på høyeste hastighet
  • Pipetteholder i silikon
  • Utskiftbart hydrofobt membranfilter beskytter enheten mot væske og prøvene mot kontaminering
  • Miljøvennlige oppladbare NiMH-batterier som gir en brukstid på 4 timer
  • Utstyrt med lys som angir lavt batterinivå, kan lades opp under bruk
The Powerpette Pro pipette controller delivers efficient performance with a powerful but quiet motor to speed up large volume pipetting. The mode selection switch enables selection of high or low modes, both allowing variable aspirate and dispense speeds (with blow out). In any mode setting the speed of suction and dispensing is controlled through the concave finger triggers, designed to provide a comfortable and positive grip requiring minimum effort. An additional gravity dispense mode is designed for use with ‘To Deliver’ (TD) pipettes. The Powerpette Pro is now supplied with additional coloured nose cones to allow laboratory, application or user colour coding to minimise the risk of cross-contamination.
Bestillingsinformasjon: Leveres med lader, to ekstra hydrofobe filtre (1×0,45 µm, 1×0,2 µm) og bordstativ/veggbrakett.