VWR® Safetypette, Pipettefyller
Leverandør: VWR
VWR® Safetypette
612-4548EA 0 NOK
612-4548
VWR® Safetypette, Pipettefyller
Pipetter Pipettefyllere
Pipettefyller for glass- og plastpipetter fra 1 til 100 ml.
  • Et utbyttbart hydrofobt membranfilter beskytter pipettefylleren mot væskeinntregning
  • Egne knapper for aspirering/dispensering og tømming
  • Silikonadapter for lekkasjefri plassering av hver pipette
Pipettefylleren Safetypette kan brukes for å gjøre pipetteringen enklere med en rekke væsker. Den praktiske plasseringen av kontrollene gjør arbeidet enklere og gir maksimal sikkerhet under seriepipettering.
Bestillingsinformasjon: Leveres med tre separate munnstykker i tre forskjellige farger.