VWR® Smoothie™, Pipettefyller
Leverandør: VWR
VWR® Smoothie™
612-4546EA 370 NOK
612-4546
VWR® Smoothie™, Pipettefyller
Pipetter Pipettefyllere
Pipettefyller til alle glass- eller plastpipetter fra 1 til 25 ml.
  • Behagelig og brukervennlig
  • Jevn og styrbar kontroll med tommelen
  • Silikonadapter for lekkasjefri plassering av hver pipette
Pipettefylleren Smoothie er et hjelpemiddel for manuell pipettering med enkel enhåndsbetjening. Den unike områdevelgeren gjør det mulig å velge mellom to dispenseringsoppløsninger. Det ene innstillingsområdet gir rask fylling med optimal nøyaktighet når den brukes med pipetter fra 10 til 25 ml, og den andre innstillingen er for pipetter fra 1 til 10 ml, hvor nøyaktigheten ved fylling av og til kan være vanskelig å kontrollere.