Pasta til vanndeteksjon, Supelco®
Leverandør: Merck
1.08641.0001EA 634 NOK
1.08641.0001
Pasta til vanndeteksjon, Supelco®
Miljø testkit
Brukes vanligvis til å bestemme om beholdere som er fylt med væsker (ikke blandbare med vann), for eksempel motordrivstoff og oljer, kan inneholde vann under det oljeflytende laget. Massen brukes på en hvilken som helst passende peilestav, som deretter settes inn i beholderen. Massen endrer farge når den utsettes for vann.
  • Spesiell tetthet ved 20 °C ca. 1,6 g/cm³
  • pH (H-O) ca. 11
  • Egnet for påvisning av vann