Det er økende behov for effektiv luftovervåkning på alle områdene der luftbårne mikroorganismer kan kontaminere eller påvirke industrielle produkter og prosesser. Luftovervåkning er derfor svært viktig i alle industrier som har renromsområder med filtrert luft. Envirocheck®-sedimenteringsskåler med diameter på 90 mm kan enkelt brukes til aktiv luftprøvetaking i kombinasjon med de forskjellige MAS-100 ®-prøvetakerne. Sedimenteringsskåler kan selvfølgelig også brukes til passiv luftprøvetaking. For å tilfredsstille kravene for renrom er Envirocheck®-sedimenteringsplatene tredobbeltpakket og gammabestrålt. Sedimenteringsskåler på 90 mm er fylt med 25 ml medie for å unngå uttørking etter aktiv luftprøvetaking av 1000 liter og lang inkubasjon på opp til sju dager for påvisning av for eksempel gjær og sopp. Innerposen er ugjennomtrengelig for H₂O₂ og inneholder en pose med et tørkemiddel for å redusere kondens. Alle tallerkener oppbevares ved romtemperatur (15 til 25 °C), derfor er det ikke nødvendig med kjøling. Oppbevaring på applikasjonsstedet er mulig.
- Gammabestrålt, tredobbelt pakket, H₂O₂-ugjennomtrengelig innerpose
- Fyllingsvolum på 25 ml garanterer lang inkubasjonstid
- Fire nøytralisatorer for å deaktivere eventuelle restdesinfiseringsmidler.
- Tørkemiddel reduserer dannelsen av kondenseringsvann
- Produktnavn, utløpsdato, partinummer og serieproduksjonsnummeret er trykt på alle Envirocheck
Forpakning: tredobbeltpakket, to sett på ti skåler hver