Envirocheck®-kontaktskål er en enkel og effektiv måte til å påvise bakterier, gjær og mugg. Kontaktskålene brukes til å undersøke overflater i isolatorer og/eller renrom. For å møte kravene for renrom er alle Envirocheck® for isolatorer og renrom tredobbeltpakket og gammabestrålt. Innerposen er ugjennomtrengelig mot H₂O₂ og inneholder en pose med et tørkemiddel for å redusere dannelsen av kondenseringsvann. For å deaktivere eventuelle restdesinfiseringsmidler på overflaten som skal testes, inneholder Envirocheck®-kontaktskål for isolatorer og renrom i tillegg fire nøytraliseringsmidler. Alle skåler er lagret ved romtemperatur (15 °C til 25 °C).
- Gammabestrålt, tredobbelt pakket, H₂O₂-ugjennomtrengelig innerpose
- Fire nøytralisatorer for å deaktivere eventuelle restdesinfiseringsmidler
- Tørkemiddel, reduserer dannelsen av kondens
- Lang holdbarhetstid, opp til ni måneder, og lang inkubasjonstid er mulig
- Produktnavn, utløpsdato, partinummer og serieproduksjonsnummer er trykt på alle skålene
Forpakning: tredobbeltpakket, to sett på ti skåler hver