Medier for drikkevann/vanntesting
Leverandør: Merck
1.11471.0500EA 2380 NOK
1.11471.0500 1.07680.0500
Medier for drikkevann/vanntesting
Mikrobiologiske medier Media, dehydrert for mikrobiologi
De granulerte mediene fra Merck er produsert under strenge retningslinjer, og kvaliteten er kontrollert i henhold til ISO 11133.
  • Et stort utvalg av dehydrerte eller bruksklare medier for undersøkelser av vann
  • Alle mediene oppfyller kravene i ISO-standardene
GN-6 Cellulose-filtrene fra Pall anbefales til vannanalyser.