PCR-sett for påvisning av mikroorganismer i sanntid, QuickBlue RealQuick
Leverandør: Q-Bioanalytic
QuickBlue RealQuick
710-3327EA 0 NOK
710-3327 710-0675 710-3328 710-0674 710-0673 710-0676 710-3326 707-0042
PCR-sett for påvisning av mikroorganismer i sanntid, QuickBlue RealQuick
Mikrobiologiske testsystemer PCR tester
RealQuick-produktserien er optimalisert for sanntids-PCR og bruker Taqman®-probeteknologi til påvisning av humane patogene bakterier. Settene er vanligvis koordinert slik at de kan brukes sammen i én omgang.
  • Kompatibel med alle de største sanntids-PCR-enhetene
  • Fremragende resultater når det gjelder spesifisitet og følsomhet
  • Overholder ISO-standard 20838:2006
Sertifiseringer: Compliant with ISO standard 20838:2006.