Sporesuspensjon, Geobacillus stearothermophilus
Leverandør: Merck
1.11499.0001EA 1440 NOK
1.11499.0001
Sporesuspensjon, Geobacillus stearothermophilus
Mikrobiologiske testsystemer Antibiotiske tester
For sedimenttesten av antibiotikasulfonamid i henhold til KUNDRAT. Geobacillus-stearothermophilus-sporesuspenjon brukes i forbindelse med testagaren for sedimenttest av antibiotikasulfonamid i henhold til KUNDRAT, art.nr. 1.10662. Testen påviser anti-mikrobielle sedimenter, for eksempel antibiotika, sulfonamider og andre kjemoterapeutiske stoffer i kjøtt og andre næringsmidler med animalsk opprinnelse. Kvalitetsprosedyren utføres som rutine. Testen er basert på agardiffusjon og bruker sporer av geobacillus stearothermophilus som testorganismer. Sedimenter av antibiotika og sulfonamid hindrer veksten av testorganismen. Rengjøringsmidler, desinfiseringsmidler og konserveringsmidler påvirker ikke testen.
  • Denne hindringen av veksten indikeres av dannelsen av hindringssoner. Sonene forblir fiolette i fargen, mens resten av næringsmediet blir gult