Sporesuspensjon, Bacillus subtilis (BGA)
Leverandør: Merck
1.10649.0001EA 1690 NOK
1.10649.0001
Sporesuspensjon, Bacillus subtilis (BGA)
Mikrobiologiske testsystemer Antibiotiske tester
Bacillus subtilis (BGA) sporesuspensjon brukes sammen med testagar med pH 6,0 for inhibitortesten med art.nr. 1.10663.0500 og testagaren pH 8,0 for inhibitortesten med art.nr. 1.10664.0500 for påvisning av anti-mikrobielle inhibitorer i kjøtt med rutinemetoder. Testen blir utført som en agardiffusjonstest. Sporene av Bacillus subtilis (BGA) brukes som testorganismer.
  • Inhibitorer hindrer veksten av testbakteriene
  • Veksthemningen indikeres ved hemningssoner