Testsystem for påvisning av antibakterielle stoffer (inhibitorer) i urin. Denne testen er viktig for endelig diagnostisk evaluering av urinveisinfeksjon. Reaksjonsområdet på Urotest® AB-teststrimmelen inneholder sporer av Bacillus subtilis ATCC 6051 og bufret dyrkningsmedium. Spirende sporer viser metabolsk aktivitet. Denne reaksjonssekvensen kan brukes til å teste om urinprøver er fri for inhibitorer ved å observere fargeendringen. Dypp Urotest® AB-teststrimmelen i urinprøven, legg den i inkubasjonsposen, og inkuber i 5–24 timer. Teststrimmelen kan brukes som en hurtigtest (inkuber i 5–7 timer) eller til rutinetesting (inkuber i opptil 24 timer).
- Gir en pålitelig diagnostisk evaluering
- Enkel tolkning: Et blått reaksjonsområde betyr at resultatet er negativt (urinprøven inneholder ikke inhibitorer). Et beige/hvitt reaksjonsområde betyr at resultatet er positivt (urinprøven inneholder inhibitorer)
Leveringsinformasjon: 50 Urotest® AB-teststrimler, 50 inkubasjonsposer, 50 klebende etiketter for merking.