Substrater, i petriskåler, Merckoplate®
Leverandør: Merck
Merckoplate®
1.13405.0001EA 0 NOK
1.13405.0001 2.73201.9999 TICI3922R
Substrater, i petriskåler, Merckoplate®
Mikrobiologiske medier Media, preparerte for mikrobiologi Preparert media, petriskåler
Merckoplate® omfatter et komplett utvalg av ferdige medier til en rekke bruksområder, for eksempel kvantifisering, isolering og påvisning av bakterier, gjær og mugg. De fleste Merckoplate® kan lagres ved temperaturer over +15 °C, selv om den optimale lagringstemperaturen for å redusere kondens er fra +12 °C til +15 °C (må ikke fryses).
  • Bruksklare medier i petriskåler på 90 mm
  • Artikkelnummeret og utløpsdatoen er trykt på alle platene for sikker og enkel produktidentifisering og overvåkning av holdbarhetstiden.
Forpakning: fire eller 96 sett med fem plater som er pakket i krympefolie