Dyrkningsmedier, bruksklare, i plater
Leverandør: VWR, part of Avantor
VWR®
100544XAMPEA 3750 NOK
100544XAMP 102322ZA 122310XF 102950IM 100544XA 106370ZF 102310CF 100580ZA 101241AF 100544ZA 100884CFMP 291370ZA 100731ZA 101023ZAMP 121004ZA 100911ZA AX051163 100082XA 170460ZF 170560ZA 170731ZA 171274ZAMP 100731ZAMP 100191ZFMP 100852ZA 170082UA 101114IFMP 102470ZFMP 172321ZA AX051124 101215ZA 100331ZA 102993AFMP 103660XF 103650YF 121114ZA 100063UA 100692PA 100742ZAMP 101345ZA 100581JA 104852AF AX051121 173554ZAMP AX051131 101611ZA 100460GF 100742ZA 100544ZAMP 100793NA 105526ZF 101203ZAMP 171400ZA 104744ZA 295025ZA 101112DA 171141AA 101023ZA 100158JF 171300ZA 100250DF 106170ZA 101294ZAMP 175160ZA 100560ZAMP 172324ZA 100542CA 101114AF 100082XAMP 170542YA 120774ZA 100070ZA 100070ZAMP 100692PAMP 101591ZFMP 106181ZA 121203ZA 101114ZAMP 101370ZA 100641ZA 105690XF 171400ZAMP 100191ZF AX051132 170793NA 173241ZA 100222ZA 106140AA 102310XFMP 102918ZA 100253ZFMP 100521ZA 112321TA 100880EA 101345ZAMP 100611ZA 22.16.90.555.2 M90MEDIUM 101011ZA 100581AA 100772ZA 102470ZF 173580ZAMP 101241ZF 100582ZAMP 102898KAMP 171114ZA 105025ZA 100774ZAMP 171212ZA 100613DA 171274ZA 102502ZA 101938ZF 100353OF 100582JAMP 100371ZAMP 100980ZA AX051165 22.16.90.135 22.16.90.036.2 100692ZA 100460ZF 100782ZAMP 100222ZAMP 100470ZA AX051166 171023ZA 101183ZA 100884CF AX051101 104852AFMP 100793ZAMP 100882EA 175584ZA 100611ZAMP 105406ZF AX051105 170692ZAMP 100720ZA 100063UAMP 103542ZF 100793ZA 171250ZA 103554ZAMP 22.16.55.153 600343GF 103580ZF 100253ZF 100641ZAMP 100613IFMP 170692ZA 100884ZAMP 101141AAMP 105452ZA 101114AFMP 171380ZA 100053UAMP 171320ZAMP 131112RY 170793ZAMP 120070ZA 170793ZA AX051150 102993AF 101611ZAMP 120053UA 103554ZA 100460XFMP 170460GF 175452ZA 170802ZI 100582XA 200460GF 175160ZAMP 102898KA 101141AA 101294ZA 104744ZAMP 101241ZFMP 101114SA 100542YA 100253NF 101114ZA 100460XF 11.1285 100101ZA 120063UA 102685XA 100250DFMP 100581JAMP 100720ZAMP 100560ZA 101183ZAMP 120460GF 101114IF 191114ZT 100462AF 171320ZA 170774ZA 100774ZA 100371ZA 170884ZA AX051120 100911ZAMP 103660XFMP 120462AF 100582JA 101203ZA 171300ZAMP 100253NFMP 102950IMMP 102770ZA 122230CA 171142AF 100980ZAMP 101591ZF 112230CA 100121ZA 170884CF 101011ZAMP 175350ZA 100884ZA 106321AA 120582ZA 122898KA 101274ZA AX051168 100613DAMP 101004ZA 100692ZAMP 101320ZA 100782XA 100782ZA 106060ZA 100613IF AX051112 100582ZA 100331ZAMP 173554ZA 101274ZAMP 170560ZAMP 100353OFMP 100121ZAMP 101004ZAMP 170641ZA 170980ZA 100772ZA30 102770ZAMP 22.16.90.556.2 AX051169 106340ZA 102310XF 100053UA 102918ZAMP 173580ZA 100882ZA 111114NF 100582XAMP
Dyrkningsmedier, bruksklare, i plater
Mikrobiologiske medier Media, preparerte for mikrobiologi Preparert media, petriskåler
Til diverse bruksområder innen mikrobiologi.
  • Pakket under renromsforhold for å unngå kontaminering
  • Fremstilt med formuleringer som følger spesifikasjoner i de ulike farmakopéene og ISO-kravene
The 55 mm plate's special packaging has several advantages: Good plate protection during transport and storage, can be reused to transport the plates after use, and is recyclable (PET). The plates can be stored from 2 to 14 °C.
Sertifiseringer: *Chromocult® is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany. This ready to use medium is made using only Chromocult® dehydrated media produced by Merck KGaA and agar.
Forpakning: 1 pakke inneholder 2/3 poser med 10 plater. Blister: 1 pakke inneholder 5 blistere med 6 plater i hver.