Bruksklare medier for drikkevarebransjen
Leverandør: Döhler
710-0746EA 1025 NOK
710-0746
Bruksklare medier for drikkevarebransjen
Mikrobiologiske medier Media, preparerte for mikrobiologi
Disse næringsmediene kan brukes til enkel, rask og effektiv påvisning av mikrobiologisk kontaminering av alle typer drikkevarer, slik at mikroorganismer kan identifiseres lenge før sluttprodukter som er under påkrevd standard, forlater fabrikken. Nesten alle påvisningsmediene leveres klare til bruk. Ideell for alle prøvetyper i bransjen for drikkevarer uten alkohol, for vannanalyser i bryggerier og andre anlegg der det produseres drikkevarer, analyse av svake punkter, kontroll av aseptiske fyllingsslanger, påvisning av Alicyclobacillus (i henhold til standard IFU-metode nr. 12), eller til å vurdere farepotensialet (guaiacol-dannelse) fra Alicyclobacillus (i henhold til standard IFU-metode nr. 12). Flaskene er på 250 ml.
  • Høy spesifisitet og hastighet
  • Pålitelig og klar til bruk
  • Kostnadseffektive og fleksible
  • Egnet for rask påvisning, for eksempel PCR.