Readycult®
Leverandør: Merck
Readycult®
1.01299.0001EA 1260 NOK
1.01299.0001 1.01295.0001 1.01298.0001
Readycult®
Mikrobiologiske medier Media, preparerte for mikrobiologi Preparert media pulver, poser
Readycult® for coliforme og enterkokker gjør det enkelt å påvise coliforme. E. coli eller fecale streptokokker i vann. Alt du trenger er et sterilt begerglass og en UV-lampe (art.nr. 1.13203). * for 50 ml vann; ** for 100 ml vann.
  • Enkel håndtering: Readycult® er klar til bruk i blisterpakning
  • Raske resultater: tilsett Readycult®til vannprøven, bland, dyrkes i 24 ± 1 timer, avles resultatet
  • Sikker og enkel tolkning: Blågrønn fargeforandring viser forekomst av coliforme, E. coli eller entrococcier (art.nr. 1.01299), fluorescens + indol-reaksjon viser forekomst av E. coli