5PRIME Phase Lock Gel
Leverandør: Quantabio
5PRIME
733-2478EA 3525 NOK
733-2478 733-2477
5PRIME Phase Lock Gel
Nukleinsyre reagenser Nukleinsyrerensingsreagenser og -kit
5PRIME Phase Lock Gel (PLG) eliminerer interfase protein kontaminering under fenolekstraksjon og sikrer raskere resultater med forbedret gjenvinning. Phase Lock Gel danner en tett forsegling mellom fasene i en vannholdig/organisk ekstraksjon under sentrifugering. Den organiske fasen og interfasematerialet fanges effektiv i eller under barrieren, slik at det er mulig å helle eller pipettere hele vannfasen raskt og enkelt. Fordelene er økt utbytte med opptil 30%, økt beskyttelse mot eksponering for farlige komponenter, og ingen risiko for kontaminering av interfase debris. Phase Lock Gel leveres for enkelthets skyld i standard sentrifugerør i ulike størrelser. Phase Lock Gel er tilgjengelig i en tung og en lett variant, og kan brukes i så godt som alle protokoller som krever ekstraksjon med fenol og/eller kloroform. Du velger ganske enkelt varianten som er best egnet for den organiske fasen og vannfasen.
  • Utbyttet av nukleinsyrer økte med opptil 30 % sammenlignet med konvensjonell organisk ekstraksjon
  • Eliminerer interfasekontaminering av nukleinsyreløsning
  • Stabil gelbarriere gjør prøvehellingen enkel
  • Redusert kontakt med farlige organiske løsninger
PLG Heavy
Vannfase: Prøve med høy tetthet (for eksempel høyt saltinnhold)
Organisk fase: Standardblandinger av fenol, kloroform og isoamylalkohol med en kloroformandel på minst 60 % (fenol som eneste organiske løsningsmiddel er ikke kompatibelt med Phase Lock Gel Heavy)
PLG Light
Vannfase: Prøve med lav tetthet
Organisk fase: Standardblandinger av fenol, kloroform og isoamylalkohol