Du søkte etter: Elektrolytter
VWR har elektrolytter til bruk med forskellige elektroder eller prober. De mest oppløselige salter, syrer og baser anses for at være elektrolytter. Baggrunds elektrolytter er også essentielle for en optimal Kapillær elektroforese mens korrekte opbevarings oppløsninger garanterer at utstyret virker.
VWR har elektrolytter til bruk med forskellige elektroder eller prober. De mest oppløselige salter, syrer og baser anses for at være elektrolytter. Baggrunds elektrolytter er også essentielle for en optimal Kapillær elektroforese mens korrekte opbevarings oppløsninger garanterer at utstyret virker.
48  treff i ditt søk
SearchResultCount:"48"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Merck
Beskrivelse: ~3 M Potassium chloride solution saturated with silver chloride (~0,16 M AgCl).
Produsent: Merck
Beskrivelse: Lipophilic ionophore for Ca²⁺ selective electrodes with detection limit in the sub-nanomolar range.
Artikkenummer: (16398-250ML)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Lithium chloride solution is used for the determination of trace alkaline earth metals in brines, via chelation ion chromatography, on iminodiacetic a...
UOM: 1 * 250 mL
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: For informasjon om helse og sikkerhet henviser vi til VWR-kjemikaliekatalogen eller nettstedet.
Artikkenummer: (662-1784)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Refill løsning 3,5 mol/l KCl, VWR®
UOM: 1 * 100 mL
HMS
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Kaliumklorid mettet med sølvklorid vandig løsning 3 mol/l (3 N) vandig løsning AVS TITRINORM® for filling electrodes, VWR®
Artikkenummer: (662-1116)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Calomel-free pH electrode refill solution containing potassium nitrate , VWR®
UOM: 1 * 114 mL
HMS
Produsent: Hach
Beskrivelse: Chloride standard solution, 12,500 mg/l as Cl- (NIST), 10 ml Voluette® ampules
Produsent: Hach
Beskrivelse: Shelf life: 48 months from production date.
Produsent: HAMILTON BONADUZ
Beskrivelse: A variety of electrolyte solutions for pH and ORP electrodes.
HMS
Artikkenummer: (HACH2965026)
Produsent: Hach
Beskrivelse: Internal filling solution for use with PHC281 IntelliCAL™ Ultra pH probes, 2,44M KCl, 59 ml bottle with dispenser cap, IntelliCAL™
UOM: 1 * 59 mL
Produsent: Hach
Beskrivelse: Electrolyte solution (KCl 3M), 125 ml
HMS
Artikkenummer: (662-9223)
Produsent: HAMILTON BONADUZ
Beskrivelse: Hamilton storage solution is recommended to increase sensor longevity when not in use. The liquid solution is acid buffered to help with sensor respon...
UOM: 1 * 500 mL
HMS
Produsent: Hach
Beskrivelse: Filling and storage solutions for combined and reference electrodes.
Artikkenummer: (ORIO951213)
Produsent: Thermo Orion
Beskrivelse: Take more accurate and reproducible ISE measurements with Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionic Strength Adjustors (ISA) and special reagents. Ionic str...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Hach
Beskrivelse: Reagents in Powder Pillow form - typically as powder which does not appreciably affect the dilution of the sample.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 48
no targeter for Bottom