Flasker, smal munn, LDPE, med skrulokk, rund
Leverandør: Lamaplast
215-0145EA 27 NOK
215-0145 215-0147 215-0146 LAMA324G LAMA325G 215-0149 LAMA323G LAMA326G 215-0166 215-0148
Flasker, smal munn, LDPE, med skrulokk, rund
Flasker Plastflasker
LDPE, translucent or grey.
  • Leakproof, suitable for foodstuffs
  • Tagging points on shoulder and cap enables use of tamper evident tags and seals
  • Easy grip cap
  • Grey coloured for photosensitive products
Insert in cap ensures a good seal. Sloping shoulders reduce tendency for any residual liquids when pouring and emptying.
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904