Du søkte etter: Objektglassholdere
VWR har mapper og bokser for oppbevaring av objektglass i plast og papp. Objektglassholdere i ulike utforminger som mapper, skap, skuffer, foldere og små selvstående enheder
VWR har mapper og bokser for oppbevaring av objektglass i plast og papp. Objektglassholdere i ulike utforminger som mapper, skap, skuffer, foldere og små selvstående enheder
33  treff i ditt søk
SearchResultCount:"33"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (631-1049)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: This metallic cabinet is suitable for the storage of 50×50 mm or 80×57 mm microscopy slides.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Objektglassmappene har plass til 20 eller 30 standardobjektglass (76×26 mm).
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These organisers enable the archiving of a large number of microscope slides.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Solid objektglassholder laget av kjemikaliebestandig PE for tørking og vasking.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Flip-top trays designed for the safe storage of up to 20 microscope slides. With or without lid.
Tilbud
Artikkenummer: (631-1064)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Slide cabinet for long-term storage.
UOM: 1 * 10 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Slide holders designed for applications in clinical cytology.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Q Path® Quickspot and slide holder for Turbitec are used to carry out cytocentrifugation. They allow a cell suspension to be deposited on a slide (gyn...
Artikkenummer: (631-0823)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Objektglassholderne i kartong gir deg raskt overblikk. Du kan enkelt og raskt ta ut objektglass med fingertuppene.
UOM: 1 * 12 Items
Artikkenummer: (631-0835)
Produsent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Slide dispenser, Grå, Antall objektglass: 72
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Simport Scientific
Beskrivelse: This rugged tray used as a drain rack can hold up to 200 microscope slides in 100 individually numbered slots. All slides are stored upright for easie...
Artikkenummer: (720-0487)
Produsent: Simport Scientific
Beskrivelse: This drawer is made from heat resistant injection moulded plastic.
UOM: 1 * 10 Items
Produsent: Simport Scientific
Beskrivelse: The SlideFolder is manufactured from heat-resistant, injection moulded plastic and can hold up to 20 standard microscope slides.
Artikkenummer: (630-2771)
Produsent: MARIENFELD
Beskrivelse: Preparation table for 20 microscopy slides. Thanks to its recessed grips the slides can be easily taken out.
UOM: 1 * 20 Items
Artikkenummer: (MARI6001000)
Produsent: MARIENFELD
Beskrivelse: Preparation pasteboards with cover and recessed grips.
UOM: 1 * 50 Items
Artikkenummer: (MARI6001313)
Produsent: MARIENFELD
Beskrivelse: Preparation pasteboards with cover, Naturfarget, Papp, Antall objektglass: 24
UOM: 1 * 10 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 33
no targeter for Bottom