Du søkte etter: Dekkglass mailers
VWR har mapper og bokser for oppbevaring av objektglass i plast og papp.
VWR har mapper og bokser for oppbevaring av objektglass i plast og papp.
16  treff i ditt søk
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Cardboard disposable holders suitable for the transport of one or two standard slides.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Transportforpakning for to standardglass er ideell til oppbevaring og transport.
Artikkenummer: (631-1515)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These boxes are designed for shipping, storing, or staining slides.
UOM: 1 * 25 Items
Produsent: Simport Scientific
Beskrivelse: Slide mailers shaped to stack on top of one another and secured by a locking mechanism.
Artikkenummer: (SIMPM950-4MA)
Produsent: Simport Scientific
Beskrivelse: Transparent container made of high density polyethylene for mailing or storing slides between the doctor's office and the lab.
UOM: 1 * 500 Items
Artikkenummer: (630-2769)
Produsent: MARIENFELD
Beskrivelse: Clear polypropylene container with polyethylene cap for use in pathology (20 ml).
UOM: 1 * 1.000 Items
Artikkenummer: (631-9782)
Produsent: HEATHROW
Beskrivelse: Transportforpakninger for objektglass, Antall objektglass: 5, Klar, PP, 43×24×88 mm
UOM: 1 * 25 Items
Artikkenummer: (GOSSPLP-01)
Produsent: Corning
Beskrivelse: This slide mailer is suitable for applications such as clinical, dairy, environment, industries and microbiology.
UOM: 1 * 700 Items
Artikkenummer: (BELAH442000000)
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Polyethylene slide mailer with screw cap.
UOM: 1 * 6 Items
Produsent: MARIENFELD
Beskrivelse: Slide mailers made of polyethylene for archiving and staining of microscope slides.
Produsent: KARTELL
Beskrivelse: Disse forpakningene egner seg for sikker transport av cytologiske og geologiske objektglass.
Artikkenummer: (631-9150)
Produsent: KARTELL
Beskrivelse: For oppbevaring og transport av 5 til 10 objektglass, avhengig av tykkelse, eller en prøve på 12 ml.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: DELTALAB
Beskrivelse: Designed for slide transport and protection.
Produsent: LP ITALIANA SPA
Beskrivelse: These three mailers are designed for histology and microscopy applications.
Artikkenummer: (212-0530)
Produsent: BOETTGER, PAUL
Beskrivelse: High-density polyethylene container for microscopy slides.
UOM: 1 * 500 Items
Artikkenummer: (LPIT290400)
Produsent: LP ITALIANA SPA
Beskrivelse: Slide mailer, ideal for storing, shipping and staining.
UOM: 1 * 50 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom