Du søkte etter: Objektglassbokser
VWR har bokser og beholdere til transport og arkivering av objektglass.  skal være sikret i mod kontaminering mellem hvert slide.
VWR har bokser og beholdere til transport og arkivering av objektglass. skal være sikret i mod kontaminering mellem hvert slide.
32  treff i ditt søk
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Objektglassbokser for oppbevaring av standard mikroskopiobjektglass.
Artikkenummer: (631-1143)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: This slide box can accommodate up to 25 microscope slides.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Disse robuste, todelte objektglasseskene har plass til standardglass for oppbevaring og transport.
Artikkenummer: (631-9113)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: This heavy-duty two-piece microscope slide box stores up to 100 slides.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (631-1066)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: This cabinet, with lid, can be used in cytology and histology applications.
UOM: 1 * 10 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These slide boxes feature multiple labelling areas, and an index card can be used as the lid is transparent.
Artikkenummer: (631-1527)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Durable and stackable slide box for safe storage and transport of slides.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (631-0742)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Storage racks for microscopy slides make organisation of samples easy.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (631-1079)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: This box for five slides prevents items from breaking or sticking. Can be used for applications in cytology, such as conventional smears.
UOM: 1 * 500 Items
Produsent: Simport Scientific
Beskrivelse: Objektglasseske, SlideFile™, Hvit, PS, Antall objektglass: 100, B×D×H: 82×245×82 mm
Produsent: Simport Scientific
Beskrivelse: Boxes are impact-resistant and stackable for space efficient storage.
Produsent: MARIENFELD
Beskrivelse: Plastic boxes for microscope slides.
Artikkenummer: (HEATHS15979A)
Produsent: HEATHROW
Beskrivelse: Slide box for non standard slides (76×51 mm).
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (631-0325)
Produsent: HEATHROW
Beskrivelse: Box with numbered slots for microscopy slides.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: MARIENFELD
Beskrivelse: Slide boxes with numbered slots and index card.
Produsent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Stackable storage boxes with tight-closing lid, removable index card and numbered bottom.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom