2-Hydroxy-9-fluorenone ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
H55133.06EA 8000 NOK
H55133.06 H55133.03 H55133.MD
2-Hydroxy-9-fluorenone ≥97%
2-Hydroxy-9-fluorenone
Formel: C₁₃H₈O₂
MW: 196,21 g/mol
Kokepunkt: 353 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 204…206 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001155
CAS-nummer: 6949-73-1
EINECS: 230-119-5