/
Norway
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
kr 0,00
Order Entry
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
H33198.06
:
Thermo Fisher Scientific
:
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
H33198.06
:
Thermo Fisher Scientific
:
kr 1 525,00
1 * 5 g
-
+
Pack type:
Glass bottle for solids
Pk:
5 g
:
:
165.09 g/mol
:
113 °C
:
Ambient
:
1992
:
3,III
:
GHS06
:
GHS02
:
GHS07
:
118078-66-3
:
C₆H₃F₄N
:
MFCD09879262