Dysprosium 1000 mg/L Dy in 5% salpetersyre (fra Dy₂O₃) Specpure® standard til AAS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
88062.AEEA
600
NOK
88062.AE
88062.AP
Dysprosium 1000 mg/L Dy in 5% salpetersyre (fra Dy₂O₃) Specpure® standard til AAS
Standarder
Kationstandarder
Dysprosium Standards