Hafnium 10000 mg/L Hf in 5% saltsyre (fra HfOCl₂) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Scientific
14374.AEEA 2450 NOK
ALFA14374.AE ALFA14374.AD ALFA14374.AP
Hafnium 10000 mg/L Hf in 5% saltsyre (fra HfOCl₂) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Sertifiseringer: Traceable to NIST