Du søkte etter: Løsninger, lagring av elektroder
16  treff i ditt søk
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: For informasjon om helse og sikkerhet henviser vi til VWR-kjemikaliekatalogen eller nettstedet.
Artikkenummer: (ORIO951213)
Produsent: Thermo Orion
Beskrivelse: Take more accurate and reproducible ISE measurements with Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionic Strength Adjustors (ISA) and special reagents. Ionic str...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (HACH2965349)
Produsent: Hach
Beskrivelse: Used to condition ORP electrode surfaces for use in reducing sample matrices.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (HACHC20C370)
Produsent: Hach
Beskrivelse: Electrode cleaning solution to remove proteins residues organic contaminations/deposits such as food stuff from pH sensing element.
UOM: 1 * 250 mL
Artikkenummer: (662-9223)
Produsent: HAMILTON BONADUZ
Beskrivelse: Hamilton storage solution is recommended to increase sensor longevity when not in use. The liquid solution is acid buffered to help with sensor respon...
UOM: 1 * 500 mL
HMS
Produsent: Mettler - Toledo
Beskrivelse: InLab® storage solution for pH and ORP electrodes, 250 ml
HMS
Artikkenummer: (HACH2541249)
Produsent: Hach
Beskrivelse: For storage of ammonia ion selective electrodes.
UOM: 1 * 500 mL
Artikkenummer: (HACHS16M002)
Produsent: Hach
Beskrivelse: This extra strong electrode cleaning solution is ideal for use when stronger cleaning agents are required, for example when the solutions contain prot...
UOM: 1 * 250 mL
Artikkenummer: (HACHS16M001)
Produsent: Hach
Beskrivelse: Mild cleaning solution for electrodes. Ideal for use after measurements in aqueous solutions.
UOM: 1 * 250 mL
Artikkenummer: (705-1031)
Produsent: Hach
Beskrivelse: Electrode cleaning solution, for cleaning all pH, ORP and sodium ion selective eletrodes, 500 ml bottle
UOM: 1 * 500 mL
Artikkenummer: (HACH2657364)
Produsent: Hach
Beskrivelse: pH electrode storage solution, powder pillows (each pillow makes 25 ml of storage solution)
UOM: 1 * 20 Items
Artikkenummer: (705-1030)
Produsent: Hach
Beskrivelse: Potassium chloride (KCl) 3 M
UOM: 1 * 500 mL
Produsent: Thermo Orion
Beskrivelse: Solutions for storage and cleaning that prolong the working life of pH electrodes. Cleaning solutions are identified by the letters A, B, C, and D; ea...
HMS
Artikkenummer: (HAMI238290)
Produsent: HAMILTON BONADUZ
Beskrivelse: A two-part cleaning solution for all glass membrane pH sensors. pH Cleaning solution A contains sodium hydroxide (<3%), pH cleaning solution B con...
UOM: 1 * 1 Each
HMS
Artikkenummer: (662-1548)
Produsent: Thermo Orion
Beskrivelse: Restore proper electrode performance and prolong electrode life using Thermo Scientific™ Orion™ pH electrode storage solutions.
UOM: 1 * 475 mL
HMS
Produsent: Thermo Orion
Beskrivelse: Reconditioning solution for sodium electrode
HMS
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom