  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Redox/ORP standarder
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/21/18989721.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Jern-(II)-etylendiammoniumsulfat volumetrisk standard, sekundert referansemateriale for redoks titrering, sporbar til NIST Standard Referanse Materiale (SRM) CertiPUR® 1 * 80 g
UOM:  1 * 80 g
HMS
Artikkenummer: (HAMI238322)
Produsent:  HAMILTON BONADUZ
Beskrivelse:   Redox buffer 475mv 1 * 250 ml
UOM:  1 * 250 ml
Artikkenummer: (HACH25M2A1002-115)
Produsent:  Hach
Beskrivelse:   ORP (Oxidation Reduction Potential) reference solution used for ORP sensor calibration.
UOM:  1 * 500 ml
Produsent:  Hach
Beskrivelse:   [ZH]ORP STD SOLN ZOBELL'S 500ML 1 * 500 ml
UOM:  1 * 500 ml
Artikkenummer: (662-8251)
Produsent:  WTW
Beskrivelse:   ORP test solution for electrolyte cleaning agents to test, service ORP electrodes easy conditioning and cleaning.
UOM:  1 * 250 ml
Produsent:  Thermo Orion
Beskrivelse:   Measure ORP simply and accurately with Thermo Scientific™ Orion™ ORP standards for Redox/ORP electrodes
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 6  av 6