VWRs digitale inkubatorer IL 10, IL 23 og Il 56 gir en økonomisk og plassbesparende løsning for bruksområder innen mikrobiologi eller hematologi. Temperaturen kan justeres fritt i intervaller på 0,1 °C opp til en maksimumstemperatur på 70 °C. Varmeelementene er innebygd i kabinettsokkelen for å sikre en stabil og jevn temperatur. VWR IL 10 er tilgjengelig med et gjennomsiktig pleksiglassvindu som gir fullt innsyn, eller et farget, ugjennomsiktig pleksiglassvindu som beskytter lysfølsomt prøvemateriale. Kabinettet og dørkarmen er i sin helhet fremstilt av epoksycoated mykt stål.
- Kompakt utforming (IL 10: 0,08 m² ; IL 23: 0,12 m² ; IL 56: 0,19 m²)
- Digital PID-kontroll med PT100-sensor og LED-display, Temperaturkontrollen kan etterjusteres ved hjelp av et sertifisert referanseinstrument for temperaturmåling
- Svært god temperaturstabilitet
- Brukervennlig, sikker og pålitelig
Leveringsinformasjon: VWR IL 23 og IL 56 har to perforerte hyller i rustfritt stål som kan plasseres i tre forskjellige posisjoner. VWR IL 10 har én perforert hylle. VWR IL 10 kan eventuelt lastes med opptil to spesialutformede rørstativer i aluminium for vertikal inkubasjon med maksimalt 24.
NB: * Målt med tomt kammer.
Merk: Disse inkubatorene er ikke designet for å oppfylle FD X 15-140-standarden.