  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Prekuttet gel
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/71/18989671.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   ExcelGel precast gels for SDS-PAGE are available as homogeneous or gradient gels. The homogeneous gels have 25 preformed sample wells for sample volum...
Produsent:  Expedeon
Beskrivelse:   Ferdigstøpte geler i 8×10 cm, 10×10 cm eller 15×10 cm plastkassetter. Ferdigstøpte, SDS PAGE og DNA/Native PAGE-geler. De er kompatible med blottingsy...
Artikkenummer: (18-1035-32)
Produsent:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   CleanGel IEF is a dried polyacrylamide gel optimised for analytical isoelectric focusing (IEF). The gel is excellent for separating enzymes with prese...
UOM:  1 * 5 Items
Produsent:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   PhastGel® IEF media are precast homogeneous (5% T, 3% C) polyacrylamide gels containing 2% to 6% Pharmalyte as carrier ampholyte. Pharmalyte generates...
Produsent:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Immobiline™ DryStrip gels (IPG strips) are used for isoelectric focusing (IEF), run as the first dimension of 2-D electrophoresis or as a separate app...
Produsent:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Precast gel, PhastGel® Homogeneous - 20
Produsent:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Precast polyacrylamide gels make a wide range of electrophoretic techniques readily available with minimum preparation. Manufacturing quality and repr...
Artikkenummer: (17-6002-36)
Produsent:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   DALT Gel is a precast polyacrylamide gel bound to a plastic support film, which provides ease of handling and dimensional stability. It is used in con...
UOM:  1 * 6 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 15
  1  2  Neste